Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(4-nitrophenyl)sulphone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Dinitrodiphenyl sulphone, Bis(4-nitrophenyl) sulphone

D1927-5G
TCIAD1927-5GEA 33 EUR InStock
TCIAD1927-5G
Bis(4-nitrophenyl)sulphone ≥98.0% (par GC)
Bis(4-nitrophenyl)sulphone


Formule: C₁₂H₈N₂O₆S
MW: 308,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010447
Numéro CAS: 1156-50-9
EINECS: 214-589-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité