Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-trans-4-decenoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-Obtusilic Acid Ethyl Ester, Ethyl trans-4-Decenoate, trans-4-Decenoic Acid Ethyl Ester

D1931-10ML
TCIAD1931-10MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAD1931-10ML
Ethyl-trans-4-decenoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-trans-4-decenoate


Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015574
Numéro CAS: 76649-16-6
EINECS: 278-509-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e613356a1f7a0d390f12c47b1d0dcb908dfc662e&vid=3a3d9a06bfbcf7c8daf8d3da61a225f81d9d549c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité