Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodecanal dimethyl acetal ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Lauryl Aldehyde Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxydodecane

D1937-25ML
TCIAD1937-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAD1937-25ML
Dodecanal dimethyl acetal ≥97.0% (par GC)
Dodecanal dimethyl acetal


Formule: C₁₄H₃₀O₂
MW: 230,39 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00036645
Numéro CAS: 14620-52-1
EINECS: 238-659-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité