Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,2'-Methylenediphénol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(o-hydroxyphenyl)methane, 2,2'-Methylenediphenol

D1939-5G D1939-1G
TCIAD1939-5GEA 245 EUR InStock
TCIAD1939-5G TCIAD1939-1G
2,2'-Methylenediphénol ≥99.0% (par GC)
2,2'-Methylenediphénol


Formule: C₁₃H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00002243
Numéro CAS: 2467-02-9
EINECS: 219-578-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a0a482a138d8cd091cc2e6c2557b2f64149929&vid=a8a0a482a138d8cd091cc2e6c2557b2f64149929&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité