Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D1942-25G
TCIAD1942-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD1942-25G
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid


Formule: C₉H₈Cl₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002645
Numéro CAS: 120-36-5
EINECS: 204-390-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deca86cc81bf16987d4409c0a91dac61b466a691&vid=deca86cc81bf16987d4409c0a91dac61b466a691&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité