Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diaminobenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1950-25G
TCIAD1950-25GEA 124 EUR InStock
TCIAD1950-25G
3,4-Diaminobenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Diaminobenzophénone


Formule: C₁₃H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…118 °C
Numéro MDL: MFCD00007727
Numéro CAS: 39070-63-8
EINECS: 254-273-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94a49703732678a2e1393a5211201db081f6a88e&vid=94a49703732678a2e1393a5211201db081f6a88e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité