Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,6-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1959-25G
TCIAD1959-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD1959-25G
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque


Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…182 °C
Densité: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002437
Numéro CAS: 1466-76-8
EINECS: 215-985-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38728f0104d7e5e3212da7bbe4a8dff7d9aea08b&vid=1ad768e34b0700822f8864eeb7fdcbb2d88cfb1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité