Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Hydroxy-5-nitro-1H-pyrimidine-4-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-5-nitro-1H-pyrimidin-4-one, 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-Nitropyrimidine-4,6-diol

D1960-25G
TCIAD1960-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD1960-25G
6-Hydroxy-5-nitro-1H-pyrimidine-4-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Hydroxy-5-nitro-1H-pyrimidine-4-one


Formule: C₄H₃N₃O₄
MW: 157,09 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00006110
Numéro CAS: 2164-83-2
EINECS: 218-504-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce74b1a70b808c660e474b06619809e6b832339a&vid=ce74b1a70b808c660e474b06619809e6b832339a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité