Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dexamethasone ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1961-1G
TCIAD1961-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD1961-1G
Dexamethasone ≥99.0% (par HPLC)
Dexamethasone


Formule: C₂₂H₂₉FO₅
Point de fusion: 264°C
Numéro MDL: MFCD00064136
Numéro CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Merck Index: 14,02943
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b239d3e55b0901a0f86df164884f7d7a6fff8a8&vid=5b239d3e55b0901a0f86df164884f7d7a6fff8a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +72.0 to +80.0 deg (C=1, Dioxane)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité