Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dicarboxy-γ-pentadecanolactone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-((S)-1-Carboxyundecyl)-5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid, Spiculisporic Acid

D1963-25G
TCIAD1963-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD1963-25G
4,5-Dicarboxy-γ-pentadecanolactone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,5-Dicarboxy-gamma-pentadecanolactone


Formule: C₁₇H₂₈O₆
MW: 328,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059059
Numéro CAS: 469-77-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (C=3, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité