Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Dibenzyl-3-aminopyrrolidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Benzyl-3-(benzylamino)pyrrolidine

D1964-25G
TCIAD1964-25GEA 220 EUR InStock
TCIAD1964-25G
N,N'-Dibenzyl-3-aminopyrrolidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Dibenzyl-3-aminopyrrolidine


Formule: C₁₈H₂₂N₂
MW: 266,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059060
Numéro CAS: 108963-20-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité