N,N'-Dimethyl-3-aminopyrrolidine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1965-10G
TCIAD1965-10GEA 273 EUR InStock
TCIAD1965-10G
N,N'-Dimethyl-3-aminopyrrolidine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Dimethyl-3-aminopyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 167°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059061
Numéro CAS: 64021-83-6
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80c105f96f7e4d2b325e62936e4750c6ca2c19f9&vid=80c105f96f7e4d2b325e62936e4750c6ca2c19f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité