Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2,3-Diméthyl-2-hexanol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethyl-2-hexanol

D1967-5ML
TCIAD1967-5MLEA 58.3 EUR InStock
TCIAD1967-5ML
(±)-2,3-Diméthyl-2-hexanol ≥99.0% (par GC)
(±)-2,3-Diméthyl-2-hexanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,8365 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00021806
Numéro CAS: 19550-03-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af268468c5b1da00e500a06434e836d6c076cd8a&vid=af268468c5b1da00e500a06434e836d6c076cd8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité