Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dimethyl-3-hexanol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1971-5ML
TCIAD1971-5MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAD1971-5ML
3,5-Dimethyl-3-hexanol ≥99.0% (par GC)
3,5-Dimethyl-3-hexanol


Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 63°C
Numéro MDL: MFCD00021823
Numéro CAS: 4209-91-0
EINECS: 224-136-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=338448e0dd9e107852d19f414498acc1500127a6&vid=338448e0dd9e107852d19f414498acc1500127a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité