Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,5-diméthoxycinnamique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1972-10G
TCIAD1972-10GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD1972-10G
Acide 2,5-diméthoxycinnamique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,5-diméthoxycinnamique


Formule: C₁₁H₁₂O₄
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00004378
Numéro CAS: 10538-51-9
EINECS: 234-114-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c632513ab76ab25cfbd70e629ccb07e0fd705ac5&vid=c632513ab76ab25cfbd70e629ccb07e0fd705ac5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité