Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Naphtalène-2,3-dicarbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Naphthalenedicarbonitrile, 2,3-Dicyanonaphthalene

D1977-1G
TCIAD1977-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD1977-1G
Naphtalène-2,3-dicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Naphtalène-2,3-dicarbonitrile


Formule: C₁₂H₆N₂
MW: 178,1894 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059063
Numéro CAS: 22856-30-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b395505f17dcb785c91cb0670b5f458e7a1dfe82&vid=b395505f17dcb785c91cb0670b5f458e7a1dfe82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité