Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,9-Dodécadiyne ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1985-5ML
TCIAD1985-5MLEA 77 EUR InStock
TCIAD1985-5ML
3,9-Dodécadiyne ≥97.0% (par GC)
3,9-Dodécadiyne


Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00041637
Numéro CAS: 61827-89-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbeae9f8045a90eebd95a0d909058e0c2aa5dd88&vid=fbeae9f8045a90eebd95a0d909058e0c2aa5dd88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité