Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromotétrachloroéthane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1987-25G
TCIAD1987-25GEA 33 EUR InStock
TCIAD1987-25G
1,2-Dibromotétrachloroéthane ≥97.0% (par GC)
1,2-Dibromotétrachloroéthane


Formule: BrCl₂CCBrCl₂
MW: 325,64 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Densité: 2,713 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000780
Numéro CAS: 630-25-1
EINECS: 211-136-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77065832e5e8f0c952791f62fd5d01e2931f91d2&vid=77065832e5e8f0c952791f62fd5d01e2931f91d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité