Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dichloropropanamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1999-10G
TCIAD1999-10GEA 162 EUR InStock
TCIAD1999-10G
2,3-Dichloropropanamide ≥98.0% (par GC)
2,3-Dichloropropanamide


Formule: C₃H₅Cl₂NO
MW: 141,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040311
Numéro CAS: 19433-84-2
EINECS: 243-056-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité