Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Decalin-2-ol

D2000-25G
TCIAD2000-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD2000-25G
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers)


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004132
Numéro CAS: 825-51-4
EINECS: 212-545-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité