Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Dihydrodicyclopentadiene ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-3-ene, 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-indene

D2001-25G
TCIAD2001-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD2001-25G
5,6-Dihydrodicyclopentadiene ≥95.0% (par GC)
5,6-Dihydrodicyclopentadiene


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00078238
Numéro CAS: 4488-57-7
EINECS: 224-778-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 48.0 to 50.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité