Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxyethyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Dihydroxybenzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester

D2007-5G
TCIAD2007-5GEA 130 EUR InStock
TCIAD2007-5G
2-Hydroxyethyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Hydroxyethyl-2,4-dihydroxybenzoate


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67892cecac8fe6283e6db8bb726f0ebd5646dae5&vid=dd9959220f5ca404cb6784dc8b9c3d398b341e06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 136.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité