Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diiminobenz[f]isoindoline ≥95.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D2009-1G
TCIAD2009-1GEA 260 EUR InStock
TCIAD2009-1G
1,3-Diiminobenz[f]isoindoline ≥95.0% (sur base azote total)
1,3-Diiminobenz[f]isoindoline


Formule: C₁₂H₉N₃
Numéro MDL: MFCD00059067
Numéro CAS: 65558-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Green to Amber powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité