Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-(N,N-Dimethylamino)-5'-nitroacetanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

D2020-1G
TCIAD2020-1GEA 130 EUR InStock
TCIAD2020-1G
2'-(N,N-Dimethylamino)-5'-nitroacetanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2'-(N,N-Dimethylamino)-5'-nitroacetanilide


Formule: C₁₀H₁₃N₃O₃
Numéro MDL: MFCD00130122
Numéro CAS: 5367-36-2
EINECS: 228-937-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d20f6bb9104cc333f13e1318909aa4d400fff25f&vid=d20f6bb9104cc333f13e1318909aa4d400fff25f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 167.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité