Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2023-25G
TCIAD2023-25GEA 116 EUR InStock
TCIAD2023-25G
1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzène


Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,89 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 2,128 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042559
Numéro CAS: 139215-43-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0235b00ed0eb576af8ad95ed475c851149d774f0&vid=0235b00ed0eb576af8ad95ed475c851149d774f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité