Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Dodecyloxy-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Lauryloxy-4-nitrobenzene, Dodecyl 4-Nitrophenyl Ether, 4-Dodecyloxynitrobenzene, Lauryl 4-Nitrophenyl Ether

D2029-25G
TCIAD2029-25GEA 142 EUR InStock
TCIAD2029-25G
1-Dodecyloxy-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Dodecyloxy-4-nitrobenzene


Formule: C₁₈H₂₉NO₃
MW: 307,43 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00024678
Numéro CAS: 65039-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité