Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Diméthoxyacétophénone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one

D2030-25G
TCIAD2030-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD2030-25G
2',4'-Diméthoxyacétophénone ≥96.0% (par GC)
2',4'-Diméthoxyacétophénone


Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 297°C
Numéro MDL: MFCD00008727
Numéro CAS: 829-20-9
EINECS: 212-587-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a473e266b499277441e81698fb83a6c7ac7437b&vid=1a473e266b499277441e81698fb83a6c7ac7437b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 39.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité