4,4'-Methylenedi-o-toluidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-Methylenebis(2-methylaniline)
D2046-25G
TCIAD2046-25GEA 297 EUR InStock
TCIAD2046-25G
4,4'-Methylenedi-o-toluidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Methylenedi-o-toluidine
Formule: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,3200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126963
Numéro CAS: 838-88-0
EINECS: 212-658-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8d347f1a9e6cb2411fdedb8542fc3b6b14ff4e6&vid=e8d347f1a9e6cb2411fdedb8542fc3b6b14ff4e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 152.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité