Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Diisopropylbiphenyl

Fournisseur: TCI

D2047-25G
TCIAD2047-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD2047-25G
4,4'-Diisopropylbiphenyl
4,4'-Diisopropylbiphenyl


Formule: C₁₈H₂₂
MW: 238,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043533
Numéro CAS: 18970-30-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f563fbcda9de1ce5be91af30821f698ff262043&vid=2f563fbcda9de1ce5be91af30821f698ff262043&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité