Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Dodecylhydantoin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Laurylhydantoin

D2052-25G
TCIAD2052-25GEA 116 EUR InStock
TCIAD2052-25G
1-Dodecylhydantoin ≥98.0% (par GC)
1-Dodecylhydantoin


Formule: C₁₅H₂₈N₂O₂
MW: 268,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142675
Numéro CAS: 85391-28-2
EINECS: 286-782-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité