Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrane (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2053-25ML
TCIAD2053-25MLEA 146 EUR InStock
TCIAD2053-25ML
2-Méthoxy-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrane (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrane (mélange cis- and trans-)


Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00143062
Numéro CAS: 53608-95-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité