1,1-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butan-1-ol hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2062-25G
TCIAD2062-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD2062-25G
1,1-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butan-1-ol hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
1,1-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butan-1-ol hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₈ClNO
Numéro MDL: MFCD00151479
Numéro CAS: 3254-89-5
EINECS: 221-850-0
Merck Index: 14,03311
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité