Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol

D2063-25G
TCIAD2063-25GEA 261 EUR InStock
TCIAD2063-25G
4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol


Formule: C₄H₆N₄S
MW: 142,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006078
Numéro CAS: 1004-39-3
EINECS: 213-721-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité