Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dioxane-2,3-diol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2066-10G
TCIAD2066-10GEA 106 EUR InStock
TCIAD2066-10G
1,4-Dioxane-2,3-diol ≥96.0% (par GC)
1,4-Dioxane-2,3-diol


Formule: C₄H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00006572
Numéro CAS: 4845-50-5
EINECS: 225-431-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité