Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Dodécenal ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-2-Dodecenal

D2068-25ML
TCIAD2068-25MLEA 90.2 EUR InStock
TCIAD2068-25ML
trans-2-Dodécenal ≥90.0% (par GC)
trans-2-Dodécenal


Formule: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00014674
Numéro CAS: 20407-84-5
EINECS: 243-797-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e49c710c79d719f6b4f32bc098c2e726f53417&vid=e3e49c710c79d719f6b4f32bc098c2e726f53417&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité