Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Diméthoxytriméthylamine ≥98.0% (par GC) pour estérification

Fournisseur: TCI
Danger

D2071-25ML
TCIAD2071-25MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAD2071-25ML
1,1-Diméthoxytriméthylamine ≥98.0% (par GC) pour estérification
1,1-Diméthoxytriméthylamine


Formule: C₅H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 104°C
Densité: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5°C
Numéro MDL: MFCD00008482
Numéro CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0b8557ca3d731fe3917a6362e5f86719cccb3b2&vid=f1b4d2a40fda346cea680e8fbad4d0367531a676&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8940 to 0.8980
Refractive index n20/D 1.3950 to 1.3980
High boiling impurities No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5min + hold up time.

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité