Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-2,3-dihydroxypropylamine

D2072-25G
TCIAD2072-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD2072-25G
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol


Formule: C5H13NO2
MW: 119,1622 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00004714
Numéro CAS: 623-57-4
EINECS: 210-802-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité