Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diméthyl-2-hexène ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2076-10ML
TCIAD2076-10MLEA 194 EUR InStock
TCIAD2076-10ML
2,5-Diméthyl-2-hexène ≥96.0% (par GC)
2,5-Diméthyl-2-hexène


Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point d'éclair: 11°C
Numéro MDL: MFCD00026436
Numéro CAS: 3404-78-2
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecad474b44aa4120310fc58c09d862718bdf7ef3&vid=65e816876f0b943ce7e4525281e6af1778f2aeb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité