Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

S,S'-Diethyl dithiocarbonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dithiocarbonic Acid S,S'-Diethyl Ester

D2078-10G
TCIAD2078-10GEA 429 EUR InStock
TCIAD2078-10G
S,S'-Diethyl dithiocarbonate ≥98.0% (par GC)
S,S'-Diethyl dithiocarbonate


Formule: C₅H₁₀OS₂
MW: 150,25 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00144162
Numéro CAS: 623-80-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité