Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Dicyanomethylene)-3-iminoisoindoline ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

D2080-1G
TCIAD2080-1GEA 137 EUR InStock
TCIAD2080-1G
1-(Dicyanomethylene)-3-iminoisoindoline ≥98.0% (sur base azote total)
1-(Dicyanomethylene)-3-iminoisoindoline


Formule: C₁₁H₆N₄
MW: 194,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142610
Numéro CAS: 43002-19-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité