Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2081-5G
TCIAD2081-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD2081-5G
3,5-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (par GC)
3,5-Difluorobenzonitrile


Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00010311
Numéro CAS: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203b3c37f4ef2907cd66d177fd2b95f9a7aab772&vid=203b3c37f4ef2907cd66d177fd2b95f9a7aab772&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité