Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dinitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2082-5G
TCIAD2082-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD2082-5G
3,5-Dinitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3,5-Dinitrobenzonitrile


Formule: C₇H₃N₃O₄
Point de fusion: 133…135 °C
Numéro MDL: MFCD00007228
Numéro CAS: 4110-35-4
EINECS: 223-889-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b998f75a9e335589d375dbbaa87775d9d2a728d&vid=6b998f75a9e335589d375dbbaa87775d9d2a728d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité