Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',5'-Dibenzyloxyacetophenone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2085-10G
TCIAD2085-10GEA 169 EUR InStock
TCIAD2085-10G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone ≥97.0% (par GC)
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone


Formule: C₂₂H₂₀O₃
Numéro MDL: MFCD00004777
Numéro CAS: 28924-21-2
EINECS: 249-315-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac3cabb9a19139bc870ce49c889f5e068989055&vid=1ac3cabb9a19139bc870ce49c889f5e068989055&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité