Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool α-(4-pyridyl)benzhydrylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D2089-25G
TCIAD2089-25GEA 101 EUR InStock
TCIAD2089-25G
Alcool α-(4-pyridyl)benzhydrylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Alcool α-(4-pyridyl)benzhydrylique


Formule: C₁₈H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00006434
Numéro CAS: 1620-30-0
EINECS: 216-584-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34a085d43c6e65e540384460400365f1d64f1141&vid=34a085d43c6e65e540384460400365f1d64f1141&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 235.0 to 242.0 deg-C
Solubility in hot DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité