Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Diméthylamino)acrylonitrile ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

D2094-25G
TCIAD2094-25GEA 328 EUR InStock
TCIAD2094-25G
3-(Diméthylamino)acrylonitrile ≥97.0% (sur base azote total)
3-(Diméthylamino)acrylonitrile


Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00001929
Numéro CAS: 2407-68-3
EINECS: 219-305-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité