Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dichloro-4-pyridone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D2103-25G
TCIAD2103-25GEA 136 EUR InStock
TCIAD2103-25G
3,5-Dichloro-4-pyridone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,5-Dichloro-4-pyridone


Formule: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,9894 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051673
Numéro CAS: 17228-70-5
EINECS: 241-267-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e73d8fd4d0ce239815723e9ac8f6e56477af939&vid=6e73d8fd4d0ce239815723e9ac8f6e56477af939&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité