Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methylhomoveratrylamine, 3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine

D2104-25G
TCIAD2104-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD2104-25G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethylamine


Formule: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00067696
Numéro CAS: 3490-06-0
EINECS: 222-483-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité