Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-1,3-dithiolane-2-carboxylate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dithiolane-2-carboxylic Acid Ethyl Ester

D2105-5G
TCIAD2105-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD2105-5G
Ethyl-1,3-dithiolane-2-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-1,3-dithiolane-2-carboxylate


Formule: C₆H₁₀O₂S₂
MW: 178,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005411
Numéro CAS: 20461-99-8
EINECS: 243-837-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité