Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-2-(méthoxyméthyl)benzène

Fournisseur: TCI
Attention

D2109-25G
TCIAD2109-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD2109-25G
1,3-Dichloro-2-(méthoxyméthyl)benzène
1,3-Dichloro-2-(méthoxyméthyl)benzène


Formule: C₈H₈Cl₂O
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00000578
Numéro CAS: 33486-90-7
EINECS: 251-541-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15c13d0f4f02e30229b30f319ca598a0011cc00e&vid=15c13d0f4f02e30229b30f319ca598a0011cc00e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité