Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

S,S'-Dimethyl dithiocarbonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dithiocarbonic Acid S,S'-Dimethyl Ester

D2114-5G
TCIAD2114-5GEA 136 EUR InStock
TCIAD2114-5G
S,S'-Dimethyl dithiocarbonate ≥98.0% (par GC)
S,S'-Dimethyl dithiocarbonate


Formule: C₃H₆OS₂
MW: 122,20 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00144163
Numéro CAS: 868-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2586edef655bc9d949b082b0cbbf6b3c53a50be&vid=d2586edef655bc9d949b082b0cbbf6b3c53a50be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité